Ácido 3-hidroxi-2-naftoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-3-naftoico
121610010 121610050 121611000
ACRO121610010EA 133 EUR
ACRO121610010 ACRO121610050 ACRO121611000
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico 98%
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Pto. Ebullición: 368 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217…223 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Número MDL: MFCD00004103
Núm. CAS: 92-70-6
EINECS: 202-180-8
Índice Merck: 13,04860
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 223 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.2 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Impurity ≤1 % n-Propyl benzene
Benzene ≤0.05 %
KMnO4-reducing substance ≤5 ppm (O)
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤2 ppm