Ácido 3-hidroxi-2-naftoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 2-hidroxi-3-naftoico
A19214.0B
A19214.30
A19214.0BEA
115
EUR
A19214.0B
A19214.30
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico ≥98%
Ácido 3-hidroxi-2-naftoico
Purity: 98%
CAS No.: 92-70-6
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 744100
Merck Reference: 14,4835
MDL No.: MFCD00004103
Formula:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.18 g/mol Pto. Ebullición: 368 Pto. de fusión: 218…222 °C Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004103 Núm. CAS: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Índice Merck: 13,04860 |