Ácido 6-hidroxi-2-naftoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
347650050
347650250
ACRO347650050EA
68.3
EUR
ACRO347650050
ACRO347650250
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico 98%
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico
Formula:
C₁₁H₈O₃ Pto. de fusión: 240…250 °C |
Número MDL:
MFCD00060070 Núm. CAS: 16712-64-4 EINECS: 240-759-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 240 to 250 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |