Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21791.06
B21791.14
B21791.06EA
69.7
EUR
B21791.06
B21791.14
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico ≥99%
Ácido 6-hidroxi-2-naftoico
Purity: 99%
CAS No.: 16712-64-4
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 2692084
Formula:
C₁₁H₈O₃ Pto. de fusión: 248…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060070 Núm. CAS: 16712-64-4 EINECS: 240-759-7 |