Dimetil(1-naftil)amina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 134 EUR
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
Dimetil(1-naftil)amina 99%
Dimetil(1-naftil)amina
Formula: C₁₂H₁₃N
Pto. Ebullición: 139…140 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003919
Núm. CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,03301
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %