Dimetil(1-naftil)amina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
36438.AA
36438.AC
36438.AAEA
42
EUR
36438.AA
36438.AC
Dimetil(1-naftil)amina ≥99%
Dimetil(1-naftil)amina
Purity: 99%
CAS No.: 86-56-6
Molecular Formula: C10H7N(CH3)2
Formula Weight: 171.24
Physical Form: Liquid
Density: 1.039
Refractive Index: 1.6230
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 145-147°/12mm
Merck Reference: 14,3252
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003919
Formula:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 g/mol Pto. Ebullición: 145…147 °C (12 mmHg) Densidad: 1.039 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003919 Núm. CAS: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 12,03301 |