(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 78.5 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro 98%
Cloruro de (5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003985
Núm. CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,02840
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA