(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13828.14
A13828.03
A13828.06
A13828.14EA
523
EUR
A13828.14
A13828.03
A13828.06
(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro 96%
Cloruro de (5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Purity: 96+%
CAS No.: 605-65-2
Molecular Formula: C12H12ClNO2S
Formula Weight: 269.75
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2217205
Merck Reference: 14,2814
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003985
Formula:
C₁₂H₁₂ClNO₂S Pto. de fusión: 69…75 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003985 Núm. CAS: 605-65-2 EINECS: 210-092-6 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,2814 |