(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 77.2 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
(5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo cloruro, Sigma-Aldrich®
Cloruro de (5-dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003985
Núm. CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02840