5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida
Proveedor: MP Biomedicals
02101474.2 02101474.5 0210147401
ICNA02101474.2EA 69.2 EUR
ICNA02101474.2 ICNA02101474.5 ICNA0210147401
5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida
5-Dimetilaminonaftaleno-1-sulfonohidrazida
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂S
Número MDL: MFCD00003986
Núm. CAS: 33008-06-9
EINECS: 251-337-7