1-Nitroso-2-naftol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 53.2 EUR
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitroso-2-naftol 98%
1-Nitroso-2-naftol
Formula: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003884
Núm. CAS: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
UN: 3077
Índice Merck: 12,06739
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)