1-Nitroso-2-naftol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
A10622.09
A10622.18
A10622.30
A10622.09EA
31.7
EUR
A10622.09
A10622.18
A10622.30
1-Nitroso-2-naftol ≥99%
1-Nitroso-2-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 131-91-9
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 104-108° dec.
Beilstein Reference: 776947
Merck Reference: 14,6641
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003884
Formula:
C₁₀H₇NO₂ MW: 173,17 g/mol Pto. Ebullición: 304 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 104…108 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003884 Núm. CAS: 131-91-9 EINECS: 205-043-0 ADR: 9,III Índice Merck: 14,6641 |