Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 36.5 EUR
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico 97%
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico
Formula: C₁₂H₆O₃
Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >269 °C
Pto. de inflamación: 272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006925
Núm. CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %