Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
A13519.0B A13519.18 A13519.30
A13519.0BEA 161 EUR
A13519.0B A13519.18 A13519.30
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico ≥97%
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico
Purity: 97% CAS No.: 81-84-5 Molecular Formula: C12H6O3 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 153190
Formula: C₁₂H₆O₃
Pto. Ebullición: 425 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 269…273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006925
Núm. CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2