1'-Acetonaftona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12918.0B A12918.18 A12918.30
A12918.0BEA 324 EUR
A12918.0B A12918.18 A12918.30
1'-Acetonaftona ≥97%
1'-Acetonaftona
Purity: 97+% CAS No.: 941-98-0 Molecular Formula: C12H10O Formula Weight: 170.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6280 Melting Point: 9-11° Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 1100618 MDL No.: MFCD00004013
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 302 °C
Pto. de fusión: 9…11 °C
Densidad: 1,120
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004013
Núm. CAS: 941-98-0
EINECS: 213-384-1