2'-Acetonaftona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158881000 158885000
ACRO158881000EA 41.3 EUR
ACRO158881000 ACRO158885000
2'-Acetonaftona 99%
2'-Acetonaftona
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…56 °C
Densidad: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004108
Núm. CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %