2'-Acetonaftona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
A14793.18EA
24.6
EUR
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
2'-Acetonaftona ≥99%
2'-Acetonaftona
Purity: 99%
CAS No.: 93-08-3
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 300-301°
Beilstein Reference: 774965
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004108
Formula:
C₁₂H₁₀O Pto. Ebullición: 300…301 °C Pto. de fusión: 52…56 °C Densidad: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 168 °C (334 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004108 Núm. CAS: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 UN: 3077 ADR: 9,III |