Tetrafluoroborato de plata (I) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 192 EUR
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Tetrafluoroborato de plata (I) 99%
Tetrafluoroborato de plata (I)
Formula: AgBF₄
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003408
Núm. CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)