Tetrafluoroborato de plata (I) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11539.09
11539.18
11539.09EA
169
EUR
11539.09
11539.18
Tetrafluoroborato de plata (I) ≥99%
Tetrafluoroborato de plata (I)
Purity: 99%
CAS No.: 14104-20-2
Molecular Formula: AgBF4
Formula Weight: 194.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003408
Formula:
AgBF₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003408 Núm. CAS: 14104-20-2 EINECS: 237-956-5 UN: 3260 ADR: 8,II |