Tetrafluoroborato de plata (I) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 120 EUR
8.18881.0005 8.18881.0025
Tetrafluoroborato de plata (I) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroborato de plata (I)
Formula: AgBF₄
Pto. de fusión: 200 °C
Número MDL: MFCD00003408
Núm. CAS: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol