Cobre oxicarbonato (≥55% Cu)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de cobre(II) - Hidróxido de cobre(II) (1:1)
33305.36 33305.A3
33305.36EA 79.1 EUR
33305.36 33305.A3
Cobre oxicarbonato (≥55% Cu)
Cobre oxicarbonato
CAS No.: 12069-69-1 Molecular Formula: CH2Cu2O5 Formula Weight: 221.11 Physical Form: Powder Density: 4.00 Appearance: Green Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,2631 MDL No.: MFCD00010976
Formula: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Densidad: 4.00
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010976
Núm. CAS: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,02658