Cobre oxicarbonato ≥95% (RT), Purum p.a.
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
61167-250G 61167-1KG
61167-250GEA 63.1 EUR
61167-250G 61167-1KG
Cobre oxicarbonato ≥95% (RT), Purum p.a.
Cobre oxicarbonato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221,12 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C
Densidad: 4 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010976
Núm. CAS: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02658
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 95.0 - 105.0 %
Calcium (Ca) Max. 5000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 1000 ppm
Total S (as SO₄) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm