Cromato de plata ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Argentous chromate, Silver(I) chromate
45495.06
45495.22
45495.06EA
45.8
EUR
45495.06
45495.22
Cromato de plata ≥99.9% (metals basis)
Cromato de plata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7784-01-2
Molecular Formula: O4Ag2Cr
Formula Weight: 331.73
Physical Form: Powder
Density: 5.63
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8510
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003402
Formula:
Ag₂CrO₄ MW: 331.73 g/mol Pto. Ebullición: 1550 Densidad: 5.63 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003402 Núm. CAS: 7784-01-2 EINECS: 232-043-8 UN: 1479 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,8510 |