Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 59.5 EUR
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) 98%
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II)
Formula: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261.76 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C (9.8 mmHg)
Pto. de fusión: 245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000016
Núm. CAS: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %