Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II), hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12535.14
12535.22
12535.36
12535.14EA
28.5
EUR
12535.14
12535.22
12535.36
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II), hidrato
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II)
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O
Formula Weight: 261.76anhy
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Melting Point: 230°
MDL No.: MFCD00000016
Formula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Pto. de fusión: 230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000016 Núm. CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |