Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
A14920.0BEA
334
EUR
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II) ≥98%
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobre (II)
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Formula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Pto. Ebullición: 160 °C (10 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000016 Núm. CAS: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |