Hexafluorofosfato de plata (I) 98% -6 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silver hexafluorophosphate
211120010 211120100 211120250
ACRO211120010EA 80 EUR
ACRO211120010 ACRO211120100 ACRO211120250
Hexafluorofosfato de plata (I) 98% -6 mesh
Hexafluorofosfato de plata (I)
Formula: AgF₆P
MW: 252.83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003415
Núm. CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey-beige Powder
Silver (Ag) ≥41.6 %