Hexafluorofosfato de plata (I) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Silver hexafluorophosphate
11873.03
11873.06
11873.14
11873.03EA
68.5
EUR
11873.03
11873.06
11873.14
Hexafluorofosfato de plata (I) ≥98%
Hexafluorofosfato de plata (I)
Purity: 98%
CAS No.: 26042-63-7
Molecular Formula: AgF6P
Formula Weight: 252.83
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 102° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003415
Formula:
AgF₆P Pto. de fusión: 102 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003415 Núm. CAS: 26042-63-7 EINECS: 247-428-6 UN: 3260 ADR: 8,II |