Hexafluoroantimonato de plata 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silver hexafluoroantimonate(V)
312500050 312500250
ACRO312500050EA 156 EUR
ACRO312500050 ACRO312500250
Hexafluoroantimonato de plata 98%
Hexafluoroantimonato de plata
Formula: AgF₆Sb
MW: 343.62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003401
Núm. CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %