Hexafluoroantimonato de plata ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Silver hexafluoroantimonate(V)
11538.03
11538.06
11538.14
11538.03EA
35.8
EUR
11538.03
11538.06
11538.14
Hexafluoroantimonato de plata ≥99%
Silver hexafluoroantimonate
Purity: 99%
CAS No.: 26042-64-8
Molecular Formula: AgSbF6
Formula Weight: 343.41
Physical Form: Powder/Lump
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to cream
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003401
Formula:
AgF₆Sb MW: 343,62 g/mol Densidad: 4,65…4.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003401 Núm. CAS: 26042-64-8 EINECS: 247-429-1 UN: 3260 ADR: 8,III |