Cinc óxido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45486.KT 45486.KU
45486.KTEA 947 EUR
45486.KT 45486.KU
Cinc óxido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Cinc óxido
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011109
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-171-9
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 13,10200