Carburo de titanio ≥99.5% (metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: Typically 2 Micron Powder
Density: 4.93
Appearance: Dark grey
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Formula:
CTi Pto. Ebullición: 4820 °C Pto. de fusión: ∼ 3140 °C Densidad: 4,93 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011268 Núm. CAS: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 UN: 3178 ADR: 4.1,III |