Carburo de titanio, nanopolvo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44922.14
44922.22
44922.06
44922.14EA
178
EUR
44922.14
44922.22
44922.06
Carburo de titanio, nanopolvo
Carburo de titanio
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g
Density: 4.93
Appearance: Black
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Formula:
CTi MW: 59,89 g/mol Pto. Ebullición: 4820 °C Pto. de fusión: ∼ 3140 °C Densidad: 4,93 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011268 Núm. CAS: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 UN: 3178 ADR: 4.1,III |