Tetracloruro de hafnio ≥99.9% (metals basis) (max. 0.5% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hafnium tetrachloride
45612.14
45612.22
45612.36
45612.14EA
103
EUR
45612.14
45612.22
45612.36
Tetracloruro de hafnio ≥99.9% (metals basis) (max. 0.5% Zr)
Tetracloruro de hafnio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13499-05-3
Molecular Formula: Cl4Hf
Formula Weight: 320.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Irritating
Melting Point: 320° subl.
Merck Reference: 14,4588
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011034
Formula:
Cl₄Hf MW: 320.3 g/mol Pto. de fusión: 320 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011034 Núm. CAS: 13499-05-3 EINECS: 236-826-5 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4588 |