Dióxido de hafnio ≥99.995% (metals basis excluding Zr) (max. 0,2% Zr)
Proveedor: Thermo Scientific
45483.03
45483.06
45483.03EA
73.2
EUR
45483.03
45483.06
Dióxido de hafnio ≥99.995% (metals basis excluding Zr) (max. 0,2% Zr)
Dióxido de hafnio
Purity: 99.995%,
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formula:
HfO₂ MW: 210,49 g/mol Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2774 °C Densidad: 9,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003565 Núm. CAS: 12055-23-1 EINECS: 235-013-2 Índice Merck: 14,4588 |