Dióxido de titanio anatasa ≥99.7% (metals basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Titanio (IV) óxido anatasa, Anatasa
45603.14
45603.22
45603.36
45603.14EA
115
EUR
45603.14
45603.22
45603.36
Dióxido de titanio anatasa ≥99.7% (metals basis), nanopolvo
Dióxido de titanio anatasa
Formula:
TiO₂ MW: 79.88 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011269 Núm. CAS: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Índice Merck: 14,9472 |