Isopropanolato de titanio(IV) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
77115.09
77115.22
77115.36
77115.57
77115.09EA
45.2
EUR
77115.09
77115.22
77115.36
77115.57
Isopropanolato de titanio(IV) ≥97%
Isopropanolato de titanio(IV)
Purity: 97+%
CAS No.: 546-68-9
Molecular Formula: C12H28O4Ti
Formula Weight: 284.23
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.955
Refractive Index: 1.4640
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 232°
Solubility: Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform. Decomposes in water
Beilstein Reference: 3679474
Merck Reference: 14,9480
UN No.: 2413
MDL No.: MFCD00008871
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids
Formula:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284,23 g/mol Pto. Ebullición: 232 °C Pto. de fusión: 16…20 °C Densidad: 0,955 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008871 Núm. CAS: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3,III Índice Merck: 14,9480 |