Etanolato de titanio(IV) (≥33% TiO₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
77142.06 77142.18 77142.30
77142.06EA 39.6 EUR
77142.06 77142.18 77142.30
Etanolato de titanio(IV) (≥33% TiO₂)
Etanolato de titanio(IV)
CAS No.: 3087-36-3 Molecular Formula: C8H20O4Ti Formula Weight: 228.15 Flash Point: 28°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 1.088 Refractive Index: 1.5043 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Odour: Alcohol-like Melting Point: -40° Boiling Point: 150-152°/10mm Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009071
Formula: C₈H₂₀O₄Ti
Pto. Ebullición: 150…152 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,088
Pto. de inflamación: 28 °C (84 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009071
Núm. CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III