terc-Butanolato de circonio (IV) ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zirconium(IV) t-butoxide, Zirconium (IV) tert-butoxide, Zirconium (IV) tert-butylate
39546.04
39546.09
39546.04EA
156
EUR
39546.04
39546.09
terc-Butanolato de circonio (IV) ≥99.99% (metals basis)
terc-Butanolato de circonio (IV)
Purity: 99.99%
CAS No.: 2081-12-1
Molecular Formula: C16H36O4Zr
Formula Weight: 383.68
Flash Point: 85°(185°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.985
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 90°/5mm
Beilstein Reference: 3681870
MDL No.: MFCD00075085
Formula:
C₁₆H₃₆O₄Zr MW: 383.68 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C (5 mmHg) Densidad: 0.985 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075085 Núm. CAS: 2081-12-1 |