Carburo de tántalo ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tantalum(IV) carbide
12144.09
12144.18
12144.30
12144.09EA
83.8
EUR
12144.09
12144.18
12144.30
Carburo de tántalo ≥99.5% (metals basis)
Carburo de tántalo
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-06-3
Molecular Formula: TaC
Formula Weight: 192.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 13.9
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 3880°
Boiling Point: 5500°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011255
Formula:
CTa Pto. Ebullición: 5500 °C Pto. de fusión: 3880 °C Densidad: 13,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011255 Núm. CAS: 12070-06-3 EINECS: 235-118-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |