Carburo de vanadio ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
12141.14 12141.22
12141.14EA 75 EUR
12141.14 12141.22
Carburo de vanadio ≥99% (metals basis)
Carburo de vanadio
Purity: 99% CAS No.: 12070-10-9 Molecular Formula: VC (VC0.88 by X-Ray) Formula Weight: 62.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049698
Formula: CV
MW: 62,95 g/mol
Pto. Ebullición: 3900 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2810 °C
Densidad: 5,77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049698
Núm. CAS: 12070-10-9
EINECS: 235-122-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III