Triclorooxovanadio (≥28,5% V⁵⁺)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
81118.09 81118.22 81118.36
81118.09EA 23.2 EUR
81118.09 81118.22 81118.36
Triclorooxovanadio (≥28,5% V⁵⁺)
Triclorooxovanadio
CAS No.: 7727-18-6 Molecular Formula: VOCl3 Formula Weight: 173.30 Physical Form: Liquid Density: 1.829 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow Odour: Chlorine-like Melting Point: -77° Boiling Point: 126-127° Merck Reference: 14,9927 UN No.: 2443 MDL No.: MFCD00011459
Formula: Cl₃OV
Pto. Ebullición: 126…127 °C
Pto. de fusión: –77 °C
Densidad: 1,829
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011459
Núm. CAS: 7727-18-6
EINECS: 231-780-2
UN: 2443
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9927