Carburo de volframio(IV) ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carburo de volframio
12482.22 12482.36
12482.22EA 120 EUR
12482.22 12482.36
Carburo de volframio(IV) ≥99.5% (metals basis)
Carburo de volframio(IV)
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-12-1 Molecular Formula: WC Formula Weight: 195.86 Physical Form: APS 1 micron Density: 15.63 Melting Point: 2870° Merck Reference: 14,9815 UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011464
Formula: CW
MW: 195.85 g/mol
Pto. Ebullición: 6000
Pto. de fusión: 2870 °C
Densidad: 15.63
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011464
Núm. CAS: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 14,9815