Carburo de volframio(IV) ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Carburo de volframio
40502.18
40502.30
40502.18EA
74.1
EUR
40502.18
40502.30
Carburo de volframio(IV) ≥99% (metals basis)
Carburo de volframio(IV)
Purity: 99%
CAS No.: 12070-12-1
Molecular Formula: WC
Formula Weight: 195.86
Physical Form: -100+270 Mesh Powder
Density: 15.63
Melting Point: 2870°
Merck Reference: 14,9815
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011464
Formula:
CW MW: 195.85 g/mol Pto. Ebullición: 6000 Pto. de fusión: 2870 °C Densidad: 15.63 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011464 Núm. CAS: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN: 3178 ADR: 4.1 III Índice Merck: 14,9815 |