Tricloruro de molibdeno ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 13478-18-7
Molecular Formula: MoCl3
Formula Weight: 202.32
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Acidic
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014214
Formula:
Cl₃Mo Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,58 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014214 Núm. CAS: 13478-18-7 EINECS: 236-775-9 UN: 3260 ADR: 8,III |