Pentacloruro de molibdeno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
197080100 197081000
ACRO197080100EA 65.8 EUR
ACRO197080100 ACRO197081000
Pentacloruro de molibdeno 95%
Pentacloruro de molibdeno
Formula: Cl₅Mo
MW: 273.2 g/mol
Pto. Ebullición: 268
Pto. de fusión: 194
Número MDL: MFCD00003467
Núm. CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %