Pentacloruro de molibdeno ≥99.6% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
11832.06EA 37.8 EUR
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
Pentacloruro de molibdeno ≥99.6% (metals basis)
Pentacloruro de molibdeno
Purity: 99.6% CAS No.: 10241-05-1 Molecular Formula: MoCl5 Formula Weight: 273.24 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 194° UN No.: 2508 MDL No.: MFCD00003467
Formula: Cl₅Mo
MW: 273.2 g/mol
Pto. Ebullición: 268
Pto. de fusión: 194
Densidad: 2.928 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003467
Núm. CAS: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8 III