Dióxido de molibdeno ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
48117.14 48117.22
48117.14EA 57.1 EUR
48117.14 48117.22
Dióxido de molibdeno ≥99% (metals basis)
Dióxido de molibdeno
Purity: 99% CAS No.: 18868-43-4 Molecular Formula: MoO2 Formula Weight: 127.94 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Brown to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014223
Formula: MoO₂
MW: 127.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 770…795 °C
Densidad: 6.47
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014223
Núm. CAS: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9