Trióxido de molibdeno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
206361000
206365000
ACRO206361000EA
78.3
EUR
ACRO206361000
ACRO206365000
Trióxido de molibdeno 99+%
Trióxido de molibdeno
Formula:
MoO₃ Pto. Ebullición: 1155 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 795 °C Densidad: 4,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003469 Núm. CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,06261 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to green to grey Powder |
Assay | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |