Trióxido de molibdeno 99,998 Metals basis exW, Puratronic® W_300ppm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Molibdeno (VI) óxido
10812.14
10812.22
10812.14EA
222
EUR
10812.14
10812.22
Trióxido de molibdeno 99,998 Metals basis exW, Puratronic® W_300ppm
Trióxido de molibdeno
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formula:
MoO₃ MW: 143.94 g/mol Pto. Ebullición: 1155 °C (subl.) Pto. de fusión: 795 Densidad: 4.692 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003469 Núm. CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,6239 |